(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR303707-1G OR303707-500MG
APOSOR303707-1GEA 336 EUR
APOSOR303707-1G APOSOR303707-500MG
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04966948
Núm. CAS: 243640-27-9