2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303708-1G OR303708-5G
APOSOR303708-1GEA 0 EUR
APOSOR303708-1G APOSOR303708-5G
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. de fusión: 138…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368202
Núm. CAS: 83004-10-8