4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303715-25G
APOSOR303715-25GEA 87 EUR
APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276124
Núm. CAS: 166526-03-0