Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,3-dichloroisonicotinate
OR303721-1G OR303721-5G
APOSOR303721-1GEA 136 EUR
APOSOR303721-1G APOSOR303721-5G
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,0300 g/mol
Pto. de fusión: 38…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951946
Núm. CAS: 603124-78-3