4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine, 3-Bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
OR303725-1G OR303725-5G
APOSOR303725-1GEA 299 EUR
APOSOR303725-1G APOSOR303725-5G
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656225
Núm. CAS: 215364-86-6