Methyl-6-formylnicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303729-1G OR303729-5G
APOSOR303729-1GEA 101 EUR
APOSOR303729-1G APOSOR303729-5G
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Methyl-6-formylnicotinate
Formula: C₈H₇NO₃
Pto. de fusión: 115…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275010
Núm. CAS: 10165-86-3