1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Acetyl-2,6-dichloropyridine
OR303734-1G OR303734-5G
APOSOR303734-1GEA 88.6 EUR
APOSOR303734-1G APOSOR303734-5G
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,0267 g/mol
Pto. de fusión: 32…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847148
Núm. CAS: 412018-50-9