Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303735-1G OR303735-500MG
APOSOR303735-1GEA 538 EUR
APOSOR303735-1G APOSOR303735-500MG
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Pto. Ebullición: 160 °C/0,01mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140285
Núm. CAS: 913839-59-5