6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303737-1G OR303737-500MG
APOSOR303737-1GEA 538 EUR
APOSOR303737-1G APOSOR303737-500MG
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formula: C₁₁H₉ClN₂S
MW: 236,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052804
Núm. CAS: 25935-62-0