6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303738-500MG
APOSOR303738-500MGEA 336 EUR
APOSOR303738-500MG
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Formula: C₁₁H₁₀N₂S
MW: 202,28 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03230019
Núm. CAS: 103983-07-9