5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303739-1G OR303739-500MG
APOSOR303739-1GEA 0 EUR
APOSOR303739-1G APOSOR303739-500MG
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140276
Núm. CAS: 1221791-92-9