6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303740-1G OR303740-500MG
APOSOR303740-1GEA 538 EUR
APOSOR303740-1G APOSOR303740-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232,31 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11132352
Núm. CAS: 1019363-45-1