Methyl-6-piperazinonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303741-1G OR303741-100MG OR303741-250MG
APOSOR303741-1GEA 260 EUR
APOSOR303741-1G APOSOR303741-100MG APOSOR303741-250MG
Methyl-6-piperazinonicotinate
Methyl-6-piperazinonicotinate
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00894966
Núm. CAS: 132144-03-7