2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR303742-1G OR303742-500MG
APOSOR303742-1GEA 538 EUR
APOSOR303742-1G APOSOR303742-500MG
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
Formula: C₁₂H₉N₃S
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14642435
Núm. CAS: 1221791-63-4