2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-2-(methylsulphonyl)pyridine
OR303743-1G OR303743-250MG OR303743-5G
APOSOR303743-1GEA 374 EUR
APOSOR303743-1G APOSOR303743-250MG APOSOR303743-5G
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09933994
Núm. CAS: 80383-38-6