tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 538 EUR
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
MW: 297,79 g/mol
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923074
Núm. CAS: 633283-53-1