Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,5-dichloroisonicotinate, Methyl 2,5-dichloropyridine-4-carboxylate
OR303768-1G OR303768-5G
APOSOR303768-1GEA 55.1 EUR
APOSOR303768-1G APOSOR303768-5G
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,0300 g/mol
Pto. de fusión: 28…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951944
Núm. CAS: 623585-74-0