3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30377-100G OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA 34.8 EUR
APOSOR30377-100G APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Pto. de fusión: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013781
Núm. CAS: 4771-80-6
UN: 3265
ADR: 8,II