Ethyl-3-chloropicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 538 EUR
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Pto. Ebullición: 104…106 °C/0,7mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656307
Núm. CAS: 128073-20-1