4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Iodo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR303775-5G
APOSOR303775-5GEA 78.3 EUR
APOSOR303775-5G
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Formula: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Pto. de fusión: 96…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662396
Núm. CAS: 158669-26-2