(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303779-100MG OR303779-250MG
APOSOR303779-100MGEA 39.3 EUR
APOSOR303779-100MG APOSOR303779-250MG
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910348
Núm. CAS: 265107-43-5