Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303783-1G OR303783-500MG
APOSOR303783-1GEA 538 EUR
APOSOR303783-1G APOSOR303783-500MG
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839163
Núm. CAS: 315494-03-2