2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
OR303784-1G OR303784-500MG
APOSOR303784-1GEA 180 EUR
APOSOR303784-1G APOSOR303784-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656857
Núm. CAS: 33814-94-7