3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303785-1G OR303785-5G
APOSOR303785-1GEA 88.6 EUR
APOSOR303785-1G APOSOR303785-5G
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234495
Núm. CAS: 30532-36-6