2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-DL-3-(2-Pyridyl)-Ala-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
OR303786-1G OR303786-500MG
APOSOR303786-1GEA 261 EUR
APOSOR303786-1G APOSOR303786-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094442
Núm. CAS: 119434-71-8