Biciclo[4.4.0]-2-decanona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: perhydronaphthalen-2-one
OR30379-1G OR30379-10G
APOSOR30379-1GEA 105 EUR
APOSOR30379-1G APOSOR30379-10G
Biciclo[4.4.0]-2-decanona
Biciclo[4.4.0]-2-decanona
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 4832-17-1