3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303805-1G OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA 671 EUR
APOSOR303805-1G APOSOR303805-500MG
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formula: C₇H₅Cl₂NO₃
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025889
Núm. CAS: 1147979-40-5