6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303806-1G OR303806-500MG
APOSOR303806-1GEA 671 EUR
APOSOR303806-1G APOSOR303806-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264,31 g/mol
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140353
Núm. CAS: 1221792-06-8