Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303807-1G OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA 671 EUR
APOSOR303807-1G APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140350
Núm. CAS: 1221791-78-1