Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303820-1G OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA 671 EUR
APOSOR303820-1G APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Formula: C₈H₆BrCl₂NO₂
MW: 298,96 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193100
Núm. CAS: 1192263-86-7