Methyl-4-aminopicolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303823-1G OR303823-5G OR303823-25G
APOSOR303823-1GEA 71.2 EUR
APOSOR303823-1G APOSOR303823-5G APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956000
Núm. CAS: 71469-93-7