5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR303840-1G
OR303840-500MG
APOSOR303840-1GEA
0
EUR
APOSOR303840-1G
APOSOR303840-500MG
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₁ClN₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11857675 Núm. CAS: 1185094-00-1 |