2,4-Dicloro-3-formilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303843-1G OR303843-5G OR303843-25G
APOSOR303843-1GEA 0 EUR
APOSOR303843-1G APOSOR303843-5G APOSOR303843-25G
2,4-Dicloro-3-formilpiridina 98%
2,4-Dicloro-3-formilpiridina
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437909
Núm. CAS: 134031-24-6