3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303851-1G OR303851-500MG
APOSOR303851-1GEA 0 EUR
APOSOR303851-1G APOSOR303851-500MG
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₈H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140257
Núm. CAS: 716362-04-8