(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 894 EUR
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₄Cl₃NO
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025893
Núm. CAS: 1147979-44-9