2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303854-1G OR303854-500MG
APOSOR303854-1GEA 894 EUR
APOSOR303854-1G APOSOR303854-500MG
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂Cl₂N₂
Pto. de fusión: 174…175 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16140331
Núm. CAS: 206446-45-9