3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303855-1G OR303855-500MG
APOSOR303855-1GEA 894 EUR
APOSOR303855-1G APOSOR303855-500MG
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140342
Núm. CAS: 1221791-98-5