2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 894 EUR
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Formula: C₇H₇Cl₂NO
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405630
Núm. CAS: 727648-72-8