Methyl 5-chloro-6-cyanonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303861-1G OR303861-500MG
APOSOR303861-1GEA 894 EUR
APOSOR303861-1G APOSOR303861-500MG
Methyl 5-chloro-6-cyanonicotinate
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18258701
Núm. CAS: 398457-04-0