6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-5-iodonicotinonitrile
OR303862-1G OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA 894 EUR
APOSOR303862-1G APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₂ClIN₂
MW: 264,45 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16710295
Núm. CAS: 856213-95-1