4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR303865-1G OR303865-500MG
APOSOR303865-1GEA 778 EUR
APOSOR303865-1G APOSOR303865-500MG
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. de fusión: 173…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922688
Núm. CAS: 204847-72-3