2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303876-1G OR303876-500MG
APOSOR303876-1GEA 894 EUR
APOSOR303876-1G APOSOR303876-500MG
2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
Formula: C₈H₁₂ClNO₄
MW: 221.64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16090036
Núm. CAS: 1452518-57-8