2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303883-500MG OR303883-1G
APOSOR303883-500MGEA 560 EUR
APOSOR303883-500MG APOSOR303883-1G
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193096
Núm. CAS: 184416-82-8