5-cyanopicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
OR303889-5G
APOSOR303889-5GEA 74.1 EUR
APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,121 g/mol
Pto. de fusión: 212…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152775
Núm. CAS: 53234-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III