2,5-Dicloro-4-formilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR303891-5G
APOSOR303891-5GEA 97.3 EUR
APOSOR303891-5G
2,5-Dicloro-4-formilpiridina 97%
2,5-Dicloro-4-formilpiridina
Formula: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,0000 g/mol
Pto. de fusión: 73…74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06410679
Núm. CAS: 102645-33-0