5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 183 EUR
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697588
Núm. CAS: 10177-24-9
UN: 1760
ADR: 8,III