4-Clorobenzoilacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
OR3039-100G OR3039-25G
APOSOR3039-100GEA 183 EUR
APOSOR3039-100G APOSOR3039-25G
4-Clorobenzoilacetonitrilo
4-Clorobenzoilacetonitrilo
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Pto. de fusión: 128…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051625
Núm. CAS: 4640-66-8