3-Pyridinepropanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine
OR303919-1G OR303919-5G
APOSOR303919-1GEA 0 EUR
APOSOR303919-1G APOSOR303919-5G
3-Pyridinepropanol
3-Pyridinepropanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006414
Núm. CAS: 2859-67-8