5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303921-5G OR303921-10G OR303921-25G
APOSOR303921-5GEA 21.9 EUR
APOSOR303921-5G APOSOR303921-10G APOSOR303921-25G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456508
Núm. CAS: 20357-20-4