2-Chloro-3-methylquinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 243 EUR
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Formula: C₉H₇ClN₂
Pto. de fusión: 86…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023913
Núm. CAS: 32601-86-8